주요 문서
28286-U
Supelco
Empty Tube with Frit for GERSTEL® TD
glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., pkg of 1 ea
동의어(들):
Empty Tube for Thermal Desorption
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
NACRES:
NB.24
material
glass TD tube
특징
fritted
포장
pkg of 1 ea
기술
active air sampling: suitable
O.D. × I.D. × 길이
6 mm × 4 mm × 7 in.
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
호환성
for use with Gerstel® TDS A & TDS2
일반 설명
Empty Tube with Frit for GERSTEL® TD is used for packing other adsorbents or sample preparation applications.
법적 정보
GERSTEL is a registered trademark of Gerstel GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)