문서
2637101
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115719
설명
Split (unpacked)
unpacked
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Varian 392611945
길이 × O.D. × I.D.
54 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
호환성
configured for
for use with Varian 1078 Injector
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Varian (1078 and 1079 Injector)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)