주요 문서
24738-U
Supelco
Crimp top microvial, requiring a 8 mm seal
volume 0.8 mL, clear glass vial, O.D. × H 7 mm × 40 mm , flat bottom, pkg of 200 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial
glass
특징
closure type crimp top vial
포장
pkg of 200 ea
O.D. × H
7 mm × 40 mm , flat bottom
용적
0.8 mL
피팅
thread for 8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
7 × 40mm
Use with:
Beckman 504 Gilson 231-401, 232-401
Carlo Erba AS200S, A2005 (Rack 9) (not ASPEC)
du Pont ICI LC1600
Finnigan A200S Phillips S4, S8, 4700LC/GC
SGE LS-3200
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)