주요 문서
24696-U
Supelco
Battery for model 1064 air sampler
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
NACRES:
NB.24
응용 분야
industrial hygiene
호환성
for use with 1064 air sampler
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)