문서
24439
SGE Needles for RN syringes
volume 10 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 42 mm × 0.63 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
니들 크기
23 ga
설명
10R-HP-0.63
포장
pkg of 2 ea
제조업체/상표
SGE 037717
니들 길이 × O.D.
42 mm × 0.63 mm
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)