주요 문서
23141
Magnifier
Compact Lighted Magnifier
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
설명
lens 2 X (ideal for low-level magnification)
포장
pkg of 1 ea
길이 × 너비
2 in. (50.8 mm) × 2 in. (50.8 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ideal for low-level magnification of data sheets, maps, etc. Large (2 × 2 in. / 50.8 × 50.8 cm) 2x lens retracts into a pocket-sized storage case.
Includes two AAA batteries.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)