주요 문서
22434
Mirror with Rotating Head
chrome-plated handle, pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
material
chrome-plated handle
포장
pkg of 1 ea
일반 설명
Ideal for examining inside of injection and detector fittings for ferrule or column fragments. Rotating head allows wide range of movement.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)