문서
22008
Swagelok® Caps
Swagelok® 400-C, brass, 1/4 in. male
동의어(들):
Swagelok® 400C,BRASS CAPS 1/4" PK6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115717
material
brass
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Swagelok® 400-C
피팅
1/4 in. male
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nuts and ferrules included.
애플리케이션
Swagelok® caps maybe used to seal the conditioned sampling tube, during gas chromatographic determination of low concentrations of volatile organic compounds (≤C6) in ambient air using mercuric oxide reduction gas detection (RGD).
법적 정보
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Passive sampling and gas chromatographic determination of low concentrations of reactive hydrocarbons in ambient air with reduction gas detector.
Xu-Liang C and Hewitt N.
Journal of Chromatography A, 648 (1), 191-197 (1993)