주요 문서
21383-U
Empty Glass Column
fritted
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
특징
fritted
포장
pack of 5 columns
길이
20 cm
호환성
for use with Supelco Dioxin System
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)