주요 문서
20984
Supelco
Tenax® TA
stainless steel TD tube, O.D. × I.D. × L 1/2 in. × 12 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
material
stainless steel TD tube
Agency
EPA TO-1,IP-1B
설명
Sealed with Glass Storage Container
특징
preconditioned
포장
pkg of 1 ea
O.D. × I.D. × 길이
1/2 in. × 12 mm × 7 in.
Matrix
Tenax TA porous polymer
응용 분야
environmental
industrial hygiene
호환성
for use with Tekmar® AEROTrap 6000 models
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)