material
polyurethane (foam)
Agency
ASTM® D4861,D4947
EPA IP-8,TO-10A
설명
Replacement Plug
Small PUF
제품 라인
ORBO™
특징
precleaned
포장
pkg of 3 ea
제조업체/상표
ORBO™ 1000
기술
active air sampling: suitable
O.D. × L
22 mm × 7.6 cm
기질
PUF Polyurethane foam
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
ORBO™-1000 small PUF cartridges are useful for ASTM D4861, EPA IP-8 and EPA TO-10A (Pesticides/PCBs); ASTM D4947 (Chlordane/Heptachlor).
법적 정보
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
관련 제품
Choose from one of the most recent versions:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.