주요 문서
20448
Ratchet wrench
wrench size 9/16 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
렌치 크기
9/16 in.
호환성
for use with Swagelok 1/4 in. fittings
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Gets into tight places. Jaws open to slip around the nut, then close. Convenient to use in a small chromatograph oven or other confined places. 7/16in. wrench is for 1/8in. Swagelok® fittings, 9/16in. wrench is for 1/4in. Swagelok® fittings.
법적 정보
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)