Key Documents
150691
Supelco
Sodium thiosulfate solution
0.1 M, for 3S adapter technology
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na2S2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
158.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352305
형태
liquid
반응 적합성
reaction type: Redox Reactions
농도
0.0992-0.1008 M
0.1 M
기술
titration: suitable
용적
1 L
1000 mL
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
3S - Safe, Smart, Secure
An intelligent packaging solution protected with originality seal.
Reagent information is transferred via RFID from reagent bottle to titrator.
3S reagents are compatible only with the Metrohm Omnis titration platform.
Please see here SigmaAldrich.com/3S
기타 정보
Once the bottle is opened, storage time is limited.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
머크의 디지털 적정 시약은 Mettler-Toledo, Metrohm 적정 기기와 호환되는 RF-ID 기술을 기반으로 시약의 정보 및 데이터를 기기 소프트웨어로 즉시 무선 전송하여 시간 소모적인 작업과 인적 오류를 줄여줍니다. 머크 디지털 시약과 기기 및 장치 호환 여부 확인 후 아래 신청서를 작성하시면, 상담 및 샘플 신청을 도와드립니다.