주요 문서
13660
Supelco
Silica without Fluorescence
Grade 653XWP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
PubChem Substance ID:
Grade
Grade 653XWP
high-purity grade (Davisil Grade 653XWP)
포장
jar of 100 g
제조업체/상표
Davisil® 653XWP
입자 크기
230-400 mesh
35-70 μm
공극 크기
1.1-1.2 cm3/g pore volume
300 Å pore size
SMILES string
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
InChI key
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)