주요 문서
05286
Supelco
Ethiofencarb
reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H15NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
225.31
Beilstein:
2973224
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
reference material
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCSCc1ccccc1OC(=O)NC
InChI
1S/C11H15NO2S/c1-3-15-8-9-6-4-5-7-10(9)14-11(13)12-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
HEZNVIYQEUHLNI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)