문서
04357
Supelco
Diclobutrazol
reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H19Cl2N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
328.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
reference material
분석
≥94.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
형식
neat
SMILES string
CC(C)(C)C(O)C(Cc1ccc(Cl)cc1Cl)n2cncn2
InChI
1S/C15H19Cl2N3O/c1-15(2,3)14(21)13(20-9-18-8-19-20)6-10-4-5-11(16)7-12(10)17/h4-5,7-9,13-14,21H,6H2,1-3H3
InChI key
URDNHJIVMYZFRT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
>212.0 °F
Flash Point (°C)
> 100 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)