주요 문서
Z767549
Cellometer® ViaStain PI (propidium iodide) staining solution in PBS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nexcelom CS1-0109-5ML
법적 정보
Cellometer is a registered trademark of Nexcelom Bioscience, LLC
ViaStain is a trademark of Nexcelom Bioscience, LLC
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Muta. 2
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)