AC/DC 입력
100 V / 240 V AC, European 2-pin plug (flat 2-pin)
100 V / 240 V AC, UK plug (3 pin)
100 V / 240 V AC, US 2-pin plug
특징
CE compliant
CSA approved: no
electronic
single-channel
제조업체/상표
Sartorius 730080
용적
50-1000 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sartorius eLINE electronic pipettors of the Biohitfamily offer the latest technology in liquid handling. The eLINE electronic pipettor has been designed to deliver the highest levels of analytical accuracy with minimal the eLINE pipettors together with the ejection - take the effort out of pipetting in every laboratory.
The eLINE modes including:
The eLINE modes including:
- Forward Pipetting with Optional Cycle
- Reverse Pipetting
- Manual Pipetting
- Post Delivery Mixing
- Multi-Dispensing
- Multi-Aspirating
- Automated Multi-Dispensing
- Sequential-Dispensing
법적 정보
eLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.