문서
Z744238
Wilmad® 150 ml Suprasil® Large Volume Liquid Nitrogen Dewar
pack of 1 ea
동의어(들):
EPR cryo dewar, EPR dewar
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.15
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Wilmad WG-850-Q
용량
150 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Dewar Flasks provide a convenient alternative to Variable Temperature systems for studies at 77 K, and are silvered around the reservoir.
특징 및 장점
150 mL flask lasts 30 minutes after a filling
법적 정보
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries