주요 문서
Z744144
Wilmad® 50 ml Suprasil® Small Volume Liquid Nitrogen Dewar
pack of 1
동의어(들):
EPR cryo dewar, EPR dewar
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
포장
pack of 1
제조업체/상표
Wilmad WG-816-Q
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Dewar Flasks provide a convenient alternative to Variable Temperature systems for studies at 77 K, and are silvered around the reservoir.
법적 정보
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)