주요 문서
Z709034
ART® non-filtered tip
HLT 200 Micropoint, size 0.5-200 μL, Pure packed, sterile
동의어(들):
pipet tips, pipette tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
eCl@ss:
32079201
NACRES:
NB.01
무균
sterile
특징
DNase free
RNase free
Pure packed
포장
pack of 960 ea
제조업체/상표
Molecular BioProducts 3551
최대 용적
200 μL
크기
0.5-200 μL
용적
0.5—200 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Micropoint design and 10 μl reference mark for accurate sample handling.
Molecular BioProducts Pure lines of pipette tips are pre-sterilized and packaged in a controlled environment to eliminate contamination. These tips are tested by an independent lab to ensure that they meet industry standards. It is ideal for a wide variety of applications.
법적 정보
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)