주요 문서
Z708259
Foam plugs
size 46-50 mm
동의어(들):
foam plug
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
크기
46-50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Reusable, nonabsorbent plugs provide a snug fit yet allow free airflow. Easily manipulate to fit flasks or tubes. Plugs spring back to original shape after repeated use. Autoclavable.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)