문서
Z659304
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
Rosett cell RZ 3
동의어(들):
Glass sample vessel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41101520
NACRES:
NB.74
material
glass
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bandelin 522
재고 정보
available only in EU
용적 × I.D. × 높이
120 mL × 50 mm × 135 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A rosette cell (RZ) enables intensive and uniform sonication of liquid media. The round shape of the side arms leads to an intensified circulation of the sample.
특징 및 장점
  • Optimal fluid circulation .
  • Good heat dissipation .
  • Homogeneous sound reinforcement results