주요 문서
Z646709
BRAND® Transferpette® S starter kits
Macro
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
제조업체/상표
BRAND
BrandTech 704792
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Includes Transferpette S models D-1000, D-5000 & D-10000
Contains a set of 3 Transferpette S, Digital adjustable volume, 3 filled Tip-Box N and 3 wall/rack mounts.
특징 및 장점
• Efficient: one-hand operation• Flexible: ergonomic design for all hand sizes• Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
기타 정보
BR704792 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG