주요 문서
Z637254
Edisonite Super universal detergent
weight 1 kg
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
47131800
NACRES:
NB.35
설명
neutral detergent
제조업체/상표
BRAND 44361
중량
1 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Neutral detergent. Powder compound for immersion and ultrasonic bath. Ideal for removal of natural fats and oils, protein and blood. Edisonite SUPER is recommended for optical glass, for plastics sensitive to alkalis and rubbers.
기타 정보
BR44361 (India)
법적 정보
Edisonite is a trademark of Merz GmbH & Co. KG
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)