문서
Z617822
Greiner tissue culture tube with screw cap
capacity 14 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
material
round bottom transparent polystyrene
screw top cap
무균
sterile
포장
pack of 1,000 ea
제조업체/상표
Greiner 163160
용량
14 mL
직경 × 길이
16 mm × 100 mm