주요 문서
Z367885
Scienceware® colony counter system
Magnifier for mini light box, free-standing
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
제조업체/상표
Bel-Art
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This free standing magnifier allows enhanced viewing of slides, petri dishes, multi-well plates, gels or text. The precision molded lens offers 1.75 magnification. The unique stand allows the magnifier to be placed over a variety of objects, including the Mini Light Box. Dimensions: lens 104.8 x 142.9 mm (41/8x 55/8 in.), stand 171.8mm (6 3/4 in.) high.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)