주요 문서
Z360457
Utility boxes, plastic
L × W × H 129 mm × 75 mm × 59 mm
동의어(들):
laboratory storage, plastic storage box
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123300
NACRES:
NB.51
material
styrene-acrylonitrile (SAN)
제조업체/상표
Nalgene 5700-0325
길이 × 너비 × 높이
129 mm × 75 mm × 59 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Practical containers for multipurpose lab storage. Glass-clear SAN body; white LDPE lid with white SAN insert. Ideal for dry materials like powders, chromatography sheets. Rounded corners for easy cleaning; stackable for compact freezer storage. Lids snap into place, but are not leakproof.
Dimensions are L × W × H
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)