주요 문서
Z352543
Sigma-Aldrich
Glass plates for Sigma-Aldrich® sequencing units
size 20 cm × 42 cm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105600
NACRES:
NB.22
크기
20 cm × 42 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Sets include one rectangular and one notched plate.
법적 정보
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)