주요 문서
Z333425
BRAND® BIO-CERT® filter tips, Tip-Set S, sterile
volume range 2-20 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121601
material
colorless
colorless tip
무균
(autoclavable at 121 °C)
sterile
특징
ATP free
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
포장
pack of 96 ea (Racked)
제조업체/상표
BRAND 712122
최대 용적
20 μL
용적 범위
2-20 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Combination of 4 sterile, loaded tip-trays and 1 sterile, filled Tip-Box N (Tip-Set S is only available in volume ranges up to 300 μL)
  • High-quality PP (free from DiHEMDA and oleamide)
  • Weight reduction of the 20 μL tips to reduce weight of plastic waste
  • Graduations for a quick volume check
  • BIO-CERT: sterile, free of DNA, DNase, RNase, endotoxins and ATP
  • Autoclavable at 121 °C / 250 °F (2 bar), acc. DIN EN 285
  • Environmentally friendly packaging
법적 정보
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)