문서
Z331651
BRAND® Erlenmeyer flask, wide-neck, screw cap, PP
capacity 1,000 mL
동의어(들):
conical flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
flat bottom
polypropylene
wide-neck
조인트
joint ST/NS45/40
joint neck GL52
무균
non-sterile
특징
closure type Screw cap
with cap
포장
case of 4
제조업체/상표
BRAND 93185
O.D. × H
135 mm × 220 mm
용량
1,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
High clarity. With graduations. Threaded neck with standard ground socket.
기타 정보
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG