주요 문서
Z327751
BRAND® volumetric pipette, PP, high clarity
capacity 50 mL , 0.10 mL accuracy
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
polypropylene
특징
Calibrated to deliver (TD, Ex)
Calibrated to deliver
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
BRAND 30018
높이
±460 mm
용량
50 mL , 0.10 mL accuracy
색상
blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Resistant to breakage. Ideal for applications where glass pipettes cannot be used, e.g. in fluoro and silicate chemistry. Exposure to temperatures up to 60°C will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperatures below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
기타 정보
BR30018 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
프로토콜
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.