주요 문서
Z316121
Eppendorf® PCR tubes
capacity 0.2 mL, colorless
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103037
NACRES:
NB.22
material
cap (Lid)
polypropylene
무균
non-sterile
특징
RNase and DNase free
포장
pkg of 1,000 tubes (bulk packed)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030 124.332
재고 정보
not available in USA and Canada
기술
PCR: suitable
용량
0.2 mL
색상
colorless
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Thin-wall PCR tubes with a contamination shield at the front edge of the lid to prevent accidental contact with the inner surface when the tube is opened.
Matt writing surface on lid
화학적/생리학적 저항성
Autoclavable
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)