문서
Z290572
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly replacement parts
#8 silicone stopper
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
material
silicone housing
특징
cap plug seal
포장
pkg of 1 ea
경부 직경
41 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
호환성
For 47 mm assemblies with rubber stopper #8, 1-hole