주요 문서
X6625
Sigma-Aldrich
Xylenol Blue
동의어(들):
p-Xylenol Blue, p-Xylenolsulfonephthalein
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H22O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
410.48
Beilstein:
363132
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
mp
212 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cc1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)cc4C
InChI
1S/C23H22O5S/c1-13-11-20(24)15(3)9-18(13)23(19-10-16(4)21(25)12-14(19)2)17-7-5-6-8-22(17)29(26,27)28-23/h5-12,24-25H,1-4H3
InChI key
MGUKYHHAGPFJMC-UHFFFAOYSA-N