클론
5A2, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
mouse, human, rat
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CMAS(55907)
일반 설명
면역원
Sequence
EGYDSVFSVVRRHQFRWSEIQKGVREVTEPLNLNPAKRPRRQDWDGELYENGSFYFAKRHLIEMGYLQGGKMAYYEMRAEHSVDIDVDIDWPIAEQRVLR
특징 및 장점
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
시험 성적서(COA)
문서
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.