주요 문서
WH0010678M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-B3GNT1 antibody produced in mouse
clone 1A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-B3GNT, Anti-B3GNT1, Anti-B3GNT2, Anti-BETA3GNT, Anti-UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1A8, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... B3GNT2(10678)
관련 카테고리
일반 설명
This gene encodes a member of the beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase family. This enzyme is a type II transmembrane protein. It prefers the substrate of lacto-N-neotetraose, and is involved in the biosynthesis of poly-N-acetyllactosamine chains. (provided by RefSeq)
면역원
B3GNT2 (NP_006568, 111 a.a. ~ 210 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NLPDRFKDFLLYLRCRNYSLLIDQPDKCAKKPFLLLAIKSLTPHFARRQAIRESWGQESNAGNQTVVRVFLLGQTPPEDNHPDLSDMLKFESEKHQDILM
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable