WH0008795M1
Monoclonal Anti-TNFRSF10B antibody produced in mouse
clone 2D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-DR5, Anti-KILLER, Anti-KILLER/DR5, Anti-TRAILR2, Anti-TRICK2, Anti-TRICK2A, Anti-TRICK2B, Anti-TRICKB, Anti-ZTNFR9, Anti-tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10b
About This Item
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2D6, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TNFRSF10B(8795)
일반 설명
면역원
Sequence
QKRSSPSEGLCPPGHHISEDGRDCISCKYGQDYSTHWNDLLFCLRCTRCDSGEVELSPCTTTRNTVCQCEEGTFREEDSPEMCRKCRTGCPRGMVKVGDC
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable