클론
3C9, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
동형
IgG1κ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... UNC5C(8633)
일반 설명
This gene product belongs to the UNC-5 family of netrin receptors. Netrins are secreted proteins that direct axon extension and cell migration during neural development. They are bifunctional proteins that act as attractants for some cell types and as repellents for others, and these opposite actions are thought to be mediated by two classes of receptors. The UNC-5 family of receptors mediate the repellent response to netrin; they are transmembrane proteins containing 2 immunoglobulin (Ig)-like domains and 2 type I thrombospondin motifs in the extracellular region. (provided by RefSeq)
면역원
UNC5C (AAH41156, 498 a.a. ~ 597 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IKVYNTSGAVTPQDDLSEFTSKLSPQMTQSLLENEALSLKNQSLARQTDPSCTAFGSFNSLGGHLIVPNSGVSLLIPAGAIPQGRVYEMYVTVHRKETMR
Sequence
IKVYNTSGAVTPQDDLSEFTSKLSPQMTQSLLENEALSLKNQSLARQTDPSCTAFGSFNSLGGHLIVPNSGVSLLIPAGAIPQGRVYEMYVTVHRKETMR
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.