일반 설명
Tenascin-R (TNR) is an extracellular matix protein expressed primarily in the central nervous system. It is a member of the tenascin (TN) gene family, which includes at least 3 genes in mammals: TNC (or hexabrachion; MIM 187380), TNX (TNXB; MIM 600985), and TNR (Erickson, 1993 [PubMed 7694605]). The genes are expressed in distinct tissues at different times during embryonic development and are present in adult tissues.[supplied by OMIM
면역원
TNR (NP_003276, 411 a.a. ~ 519 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VATHLSTPQGLQFKTITETTVEVQWEPFSFSFDGWEISFIPKNNEGGVIAQVPSDVTSFNQTGLKPGEEYIVNVVALKEQARSPPTSASVSTVIDGPTQILVRDVSDTV
Sequence
VATHLSTPQGLQFKTITETTVEVQWEPFSFSFDGWEISFIPKNNEGGVIAQVPSDVTSFNQTGLKPGEEYIVNVVALKEQARSPPTSASVSTVIDGPTQILVRDVSDTV
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.