WH0006872M1
Monoclonal Anti-TAF1 antibody produced in mouse
clone 1E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-BA2R, Anti-CCG1, Anti-CCGS, Anti-NSCL2, Anti-OF, Anti-P250, Anti-TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 250kDa, Anti-TAF2A, Anti-TAFII250
About This Item
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1E11, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TAF1(6872)
일반 설명
면역원
Sequence
RMLQENTRMDMENEESMMSYEGDGGEASHGLEDSNISYGSYEEPDPKSNTQDTSFSSIGGYEVSEEEEDEEEEEQRSGPSVLSQVHLSEDEEDSEDFHSIAGDSDLDSDE
물리적 형태
법적 정보
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable