W3516
Anti-WSTF (C-Terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-BAZ1B, Anti-Bromdomain Adjacent to Zn Finger Domain 1B, Anti-Williams Syndrome Transcription Factor, Anti-Williams-Beuren Syndrome Chromosome Region 9
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen 175 kDa
종 반응성
human, mouse
기술
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using from lysates of HEK293-T cells
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using paraformaldehyde-fixed NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using extracts of MCF-7 breast cancer cell line
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... BAZ1B(9031)
mouse ... Baz1b(22385)
rat ... Baz1b(368002)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Western Blotting (1 paper)
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable