Key Documents
W3010
Sigma-Aldrich
Water-[3H]
extent of labeling: 25 mCi per g
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
18.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
라벨링 범위
25 mCi per g
질량 이동
M+4
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[3H]O[3H]