주요 문서
V6001
Sigma-Aldrich
L-Valine β-naphthylamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H18N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
242.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)