주요 문서
V5130
Sigma-Aldrich
Val-His-Leu-Thr-Pro-Val-Glu-Lys acetate salt
≥97% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥97% (HPLC)
저장 온도
−20°C
기타 정보
Amino-terminal octapeptide of the HbS (sickle-cell hemoglobin) β-chain.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Gene mutations in human haemoglobin: the chemical difference between normal and sickle cell haemoglobin.
V M INGRAM
Nature, 180(4581), 326-328 (1957-08-17)
A Eastlake et al.
The Journal of biological chemistry, 251(20), 6426-6430 (1976-10-25)
Five peptides from the NH2-terminal region of the beta chain of hemoglobin S, betaS (1-13), betaS (3-13), betaS (1-8), betaS (4-10), And betaS (4-8), have been synthesized by a rapid solid phase method based on the Merrifield procedure. In addition