생물학적 소스
synthetic (organic)
분석
≥95% (HPLC)
형태
powder
solubility
H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCOc1ccc(CC(NC(=O)CC23CC4CC(CC(C4)C2)C3)C(=O)NC(Cc5ccccc5)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CC)C(=O)N6CCCC6C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(N)=O)cc1
InChI
1S/C62H94N16O11/c1-5-42(59(88)78-24-12-17-48(78)57(86)74-44(16-11-23-70-61(67)68)53(82)73-43(52(64)81)15-10-22-69-60(65)66)72-55(84)47(30-49(63)79)76-58(87)51(35(3)4)77-56(85)46(28-36-13-8-7-9-14-36)75-54(83)45(29-37-18-20-41(21-19-37)89-6-2)71-50(80)34-62-31-38-25-39(32-62)27-40(26-38)33-62/h7-9,13-14,18-21,35,38-40,42-48,51H,5-6,10-12,15-17,22-34H2,1-4H3,(H2,63,79)(H2,64,81)(H,71,80)(H,72,84)(H,73,82)(H,74,86)(H,75,83)(H,76,87)(H,77,85)(H4,65,66,69)(H4,67,68,70)
InChI key
LEXYSBQMSSPQTG-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... AVPR2(554)
mouse ... AVPR2(12000)
rat ... AVPR2(25108)
Amino Acid Sequence
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable