분석
≥97% (HPLC)
양식
solid
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC(=N)NCCCC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C2CSSCCC(=O)NC(Cc3cccnc3)C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)N2)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C45H63N15O11S2/c46-34(61)13-12-28-39(66)58-31(21-35(47)62)42(69)59-32(44(71)60-17-6-11-33(60)43(70)56-27(10-5-16-52-45(49)50)38(65)53-23-36(48)63)24-73-72-18-14-37(64)54-29(20-26-9-4-15-51-22-26)40(67)57-30(41(68)55-28)19-25-7-2-1-3-8-25/h1-4,7-9,15,22,27-33H,5-6,10-14,16-21,23-24H2,(H2,46,61)(H2,47,62)(H2,48,63)(H,53,65)(H,54,64)(H,55,68)(H,56,70)(H,57,67)(H,58,66)(H,59,69)(H4,49,50,52)
InChI key
KEAHYTRPVNOHKL-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... AVPR1B(553)
mouse ... AVPR1B(26361)
rat ... AVPR1B(29462)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Amino Acid Sequence
애플리케이션