문서
V1506
Sigma-Aldrich
cis-Vaccenyl alcohol
~99% (capillary GC)
동의어(들):
cis-11-Octadecenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H36O
CAS Number:
Molecular Weight:
268.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
~99% (capillary GC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCO