주요 문서
U9252
Sigma-Aldrich
Uridine 5′-diphosphate, periodate oxidized sodium salt
80-90%
동의어(들):
Uridine 5′-diphosphate-2′,3′-dialdehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12N2O12P2
CAS Number:
Molecular Weight:
402.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
분석
80-90%
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na].OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC(OC(C=O)N1C=CC(=O)NC1=O)C=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)