주요 문서
U5753
Sigma-Aldrich
Uniblue A sodium salt
동의어(들):
Acid Blue 215
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H15N2O7S2Na
CAS Number:
Molecular Weight:
506.48
EC Number:
UNSPSC 코드:
12171500
구성
Dye content, ~75%
교체됨
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)